2-Methoxyisonicotinic acid hydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR110761-1GEA 0 DKK
APOSOR110761-1G
2-Methoxyisonicotinic acid hydrazide
2-Methoxyisonicotinic acid hydrazide
Formel: C₇H₉N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01747192
CAS-nummer: 19353-97-0