5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR110683-1GEA 881 DKK
APOSOR110683-1G APOSOR110683-10G APOSOR110683-5G
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonic acid
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonic acid
Formel: C₅H₇ClN₂O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 499785-48-7