4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR110642-100GEA 2650 DKK
APOSOR110642-100G APOSOR110642-25G
4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 95%
4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₇N₃
Molekylvægt: 97,12 g/mol
Kogepunkt: 110…112 °C/2mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05667135
CAS-nummer: 69843-13-6