2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR110560-10GEA 6730 DKK
APOSOR110560-10G APOSOR110560-1G APOSOR110560-5G
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
Formel: C₁₀H₇N₃S
Molekylvægt: 201,25 g/mol
Smeltepunkt: 257…268 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03407828
CAS-nummer: 436151-85-8