Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR110419-5GEA
132
DKK
APOSOR110419-5G
APOSOR110419-100G
APOSOR110419-10G
APOSOR110419-25G
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molekylvægt: 166,18 g/mol Smeltepunkt: 46…50 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009984 CAS-nummer: 6908-41-4 |