1-Boc-4-(4-nitrophenyl)piperazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR110377-5GEA
524
DKK
APOSOR110377-5G
1-Boc-4-(4-nitrophenyl)piperazine 95%
1-Boc-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Formel:
C₁₅H₂₁N₃O₄ Molekylvægt: 307,34 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02187326 CAS-nummer: 182618-86-6 |