3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR110278-5GEA 1860 DKK
APOSOR110278-5G APOSOR110278-1G
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₄BrClN₂
Molekylvægt: 231,48 g/mol
Smeltepunkt: 105…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08667858
CAS-nummer: 886371-28-4