3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR110193-5GEA 3830 DKK
APOSOR110193-5G APOSOR110193-1G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Formel: C₈H₄BrN₃
Molekylvægt: 222,05 g/mol
Smeltepunkt: 207…209 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659617
CAS-nummer: 885950-21-0