3-Amino-3-(3-bromophenyl)propionic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR110160-1GEA 132 DKK
APOSOR110160-1G APOSOR110160-5G
3-Amino-3-(3-bromophenyl)propionic acid
3-Amino-3-(3-bromophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₁₀BrNO₂
Molekylvægt: 244,0852 g/mol
Smeltepunkt: 218…220 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00995843
CAS-nummer: 117391-50-1