Ethyl-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR110031-5GEA 226 DKK
APOSOR110031-5G APOSOR110031-25G
Ethyl-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₇H₁₁N₃O₂
Molekylvægt: 231,26
Smeltepunkt: 98…104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00020731
CAS-nummer: 16078-71-0