4-(Diethylamino)salicylaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR10946-5GEA 383 DKK
APOSOR10946-5G APOSOR10946-25G
4-(Diethylamino)salicylaldehyde
4-(Diethylamino)salicylaldehyde
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Molekylvægt: 193,25 g/mol
Smeltepunkt: 60…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003326
CAS-nummer: 17754-90-4
EINECS: 241-745-3