4-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR10555-5GEA
819
DKK
APOSOR10555-5G
APOSOR10555-10G
APOSOR10555-1G
4-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
4-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel:
C₈H₁₀BNO₃ Molekylvægt: 178,98 g/mol Smeltepunkt: 200…220 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03788427 CAS-nummer: 121177-82-0 |