3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR10554-1GEA 372 DKK
APOSOR10554-1G APOSOR10554-250MG
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₁₀BNO₃
Molekylvægt: 178,98
Smeltepunkt: 114…124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038918
CAS-nummer: 832695-88-2