2-Methyl-5-nitrophenylboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR10548-1GEA 666 DKK
APOSOR10548-1G APOSOR10548-5G
2-Methyl-5-nitrophenylboronic acid 96%
2-Methyl-5-nitrophenylboronic acid
Formel: C₇H₈BNO₄
Molekylvægt: 180,96 g/mol
Smeltepunkt: 60…66 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00757435
CAS-nummer: 100960-11-0