4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR10547-25GEA
1500
DKK
APOSOR10547-25G
APOSOR10547-5G
APOSOR10547-1G
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
Formel:
C₁₁H₁₁BO₂ Molekylvægt: 186,02 g/mol Smeltepunkt: 229…235 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD01632204 CAS-nummer: 103986-53-4 |