Methyl-2-aminothiazole-5-carboxylate
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR10538-5GEA 217 DKK
APOSOR10538-5G APOSOR10538-25G
Methyl-2-aminothiazole-5-carboxylate
Methyl-2-aminothiazole-5-carboxylate
Formel: C₅H₆N₂O₂S
Smeltepunkt: 191 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03788562
CAS-nummer: 6633-61-0