4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR10537-5GEA 448 DKK
APOSOR10537-5G APOSOR10537-100G APOSOR10537-25G
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₉BO₄
Molekylvægt: 262,11 g/mol
Smeltepunkt: 77…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179438
CAS-nummer: 171364-80-0