4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR10528-25GEA 1540 DKK
APOSOR10528-25G APOSOR10528-5G APOSOR10528-100G
4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid 98%
4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid
Formel: C₈H₁₁BO₃
Molekylvægt: 165,99 g/mol
Smeltepunkt: 194…200 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02179464
CAS-nummer: 175883-62-2