3-Isopropylphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR10523-5GEA 1040 DKK
APOSOR10523-5G APOSOR10523-10G
3-Isopropylphenylboronic acid 98%
3-Isopropylphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₂
Molekylvægt: 164,01 g/mol
Smeltepunkt: 72…76 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01074634
CAS-nummer: 216019-28-2