4,6-Dimethoxysalicylaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR10496-100GEA
5330
DKK
APOSOR10496-100G
APOSOR10496-25G
APOSOR10496-5G
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde 98%
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde
Formel:
C₉H₁₀O₄ Molekylvægt: 182,1733 g/mol Smeltepunkt: 60…64 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003328 CAS-nummer: 708-76-9 |