4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR10470-100GEA 1110 DKK
APOSOR10470-100G APOSOR10470-25G APOSOR10470-5G
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₁BO₄
Molekylvægt: 193,99 g/mol
Smeltepunkt: 135…140 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179441
CAS-nummer: 4334-88-7