4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR10459-1GEA 110 DKK
APOSOR10459-1G APOSOR10459-5G APOSOR10459-25G
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₂BNO₃
Molekylvægt: 193,01 g/mol
Smeltepunkt: 130…136 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02258943
CAS-nummer: 405520-68-5