4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR10447-1GEA 110 DKK
APOSOR10447-1G
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₆BNO₃
Molekylvægt: 221,06 g/mol
Smeltepunkt: 138…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03411949
CAS-nummer: 389621-80-1