4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR10406-100GEA
898
DKK
APOSOR10406-100G
APOSOR10406-10G
APOSOR10406-5G
APOSOR10406-25G
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₃H₁₇BO₄ Molekylvægt: 248,08 g/mol Smeltepunkt: 227…231 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD01863710 CAS-nummer: 180516-87-4 |