3-tert-Butyl-5-methylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR10396-250MGEA 1770 DKK
APOSOR10396-250MG APOSOR10396-1G
3-tert-Butyl-5-methylphenylboronic acid
3-tert-Butyl-5-methylphenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₇BO₂
Smeltepunkt: 158…160 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03411938
CAS-nummer: 193905-93-0