3-Bromo-2-thiophenesulphonyl chloride 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR103634-250MGEA 732 DKK
APOSOR103634-250MG APOSOR103634-1G APOSOR103634-50MG
3-Bromo-2-thiophenesulphonyl chloride 90%
3-Bromo-2-thiophenesulphonyl chloride
Formel: C₄H₂BrClO₂S₂
Smeltepunkt: 39…41,5 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08059484
CAS-nummer: 170727-02-3
UN nummer: 2923
ADR: 8+6.1,II