3-(Benzyloxy)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR10361-1GEA 110 DKK
APOSOR10361-1G APOSOR10361-25G APOSOR10361-5G
3-(Benzyloxy)phenylboronic acid
3-(Benzyloxy)phenylboronic acid
Formel: C₁₃H₁₃BO₃
Molekylvægt: 228,06 g/mol
Smeltepunkt: 125…130 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093063
CAS-nummer: 156682-54-1