4-Aminotetrahydropyran
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR10342-25GEA 514 DKK
APOSOR10342-25G APOSOR10342-1G APOSOR10342-5G
4-Aminotetrahydropyran
4-Aminotetrahydropyran
Formel: C₅H₁₁NO
Molekylvægt: 101,1469 g/mol
Kogepunkt: 45…55 °C/20mmHg
Massefylde: 0,977 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 54,4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179436
CAS-nummer: 38041-19-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,III