2-Aminothiazole-5-carbaldehyde 96%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR10318-1GEA 792 DKK
APOSOR10318-1G APOSOR10318-5G APOSOR10318-25G
2-Aminothiazole-5-carbaldehyde 96%
2-Aminothiazole-5-carbaldehyde
Formel: C₄H₄N₂OS
Molekylvægt: 128,15
Smeltepunkt: 160…166 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02179570
CAS-nummer: 1003-61-8