4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR10316-5GEA 110 DKK
APOSOR10316-5G APOSOR10316-25G
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Formel: C₁₀H₁₀ClN₃O₂
Molekylvægt: 239,66 g/mol
Smeltepunkt: 262…268 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051734
CAS-nummer: 23680-84-4
EINECS: 245-821-7