Thiophene-2-ethylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR10144-25GEA 296 DKK
APOSOR10144-25G APOSOR10144-5G APOSOR10144-100G
Thiophene-2-ethylamine
Thiophene-2-ethylamine
Formel: C₆H₉NS
Molekylvægt: 127,21
Kogepunkt: 201 °C
Massefylde: 1,087 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051495
CAS-nummer: 30433-91-1
EINECS: 250-196-9
UN nummer: 2735
ADR: 8,III