1-Benzoylpiperazine
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR0862-1GEA 98.7 DKK
APOSOR0862-5G APOSOR0862-1G
1-Benzoylpiperazine
1-Benzoylpiperazine
Formel: C₁₁H₁₄N₂O
Molekylvægt: 190,24
Kogepunkt: 145 °C
Smeltepunkt: 61…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00810192
CAS-nummer: 13754-38-6