4-(Boc-amino)piperidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR0807-25GEA
285
DKK
APOSOR0807-25G
APOSOR0807-100G
4-(Boc-amino)piperidine 97%
4-(Boc-amino)piperidine
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Molekylvægt: 200,28 g/mol Smeltepunkt: 162…166 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00798171 CAS-nummer: 73874-95-0 |