3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR0783-1GEA 710 DKK
APOSOR0783-1G APOSOR0783-5G
3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₉H₇BrN₂O
Smeltepunkt: 98…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00487341
CAS-nummer: 118183-92-9