(5-Mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-ylthio)acetic acid 98+%
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR0574-25GEA
0
DKK
APOSOR0574-25G
APOSOR0574-5G
APOSOR0574-1G
(5-Mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-ylthio)acetic acid 98+%
(5-Mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-ylthio)acetic acid
Formel:
C₄H₄N₂O₂S₃ Molekylvægt: 208,28 g/mol Smeltepunkt: 158…166 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00129970 CAS-nummer: 53723-88-9 |