4-(Methylsulphonyl)phenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR0562-100GEA 1080 DKK
APOSOR0562-100G APOSOR0562-25G APOSOR0562-5G
4-(Methylsulphonyl)phenol
4-(Methylsulphonyl)phenol
Formel: C₇H₈O₃S
Molekylvægt: 172,20 g/mol
Smeltepunkt: 82…86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047806
CAS-nummer: 14763-60-1