3,4-Diaminobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR0330-5GEA 241 DKK
APOSOR0330-5G APOSOR0330-25G APOSOR0330-1G
3,4-Diaminobenzonitrile 95%
3,4-Diaminobenzonitrile
Formel: C₇H₇N₃
Molekylvægt: 133,15 g/mol
Smeltepunkt: 144…148 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00723901
CAS-nummer: 17626-40-3