2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
APOSOR0264-5GEA
110
DKK
APOSOR0264-5G
APOSOR0264-25G
APOSOR0264-100G
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid 97%
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₇ClO₄S Molekylvægt: 234,66 g/mol Smeltepunkt: 191…196 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00216496 CAS-nummer: 53250-83-2 EINECS: 406-520-8 |