tert-Butyl-2-amino-6,7-dihydrothiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR01999-5GEA 2190 DKK
APOSOR01999-5G APOSOR01999-10G APOSOR01999-1G
tert-Butyl-2-amino-6,7-dihydrothiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-amino-6,7-dihydrothiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₇N₃O₂S
Molekylvægt: 255,336 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08448157
CAS-nummer: 365996-05-0