3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR019785-1GEA 154 DKK
APOSOR019785-1G
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 98%
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel: C7H9NO
Molekylvægt: 123,16 g/mol
Smeltepunkt: 95…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00111522
CAS-nummer: 2199-58-8