Imidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR01790-25GEA 328 DKK
APOSOR01790-25G
Imidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Imidazo[1,2-b]pyridazine
Formel: C₆H₅N₃
Molekylvægt: 119,12 g/mol
Smeltepunkt: 53…54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07782103
CAS-nummer: 766-55-2