2-(4-Methoxyphenyl)piperazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR01693-1GEA 0 DKK
APOSOR01693-1G APOSOR01693-50MG APOSOR01693-500MG
2-(4-Methoxyphenyl)piperazine
2-(4-Methoxyphenyl)piperazine
Formel: C₁₁H₁₆N₂O
Molekylvægt: 192,26 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05864677
CAS-nummer: 91517-26-9
UN nummer: 3259
ADR: 8,III