4-Bromo-3-methylbenzenesulphonamide 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR0115-250MGEA 110 DKK
APOSOR0115-250MG
4-Bromo-3-methylbenzenesulphonamide 99%
4-Bromo-3-methylbenzenesulphonamide
Formel: C₇H₈BrNO₂S
Molekylvægt: 250,11 g/mol
Smeltepunkt: 148 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD0394591
CAS-nummer: 879487-75-9