4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR0064-1GEA
132
DKK
APOSOR0064-1G
APOSOR0064-5G
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Formel:
C₁₁H₁₃NO₂ Molekylvægt: 191,23 Smeltepunkt: 137…140 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02258876 CAS-nummer: 34956-31-5 |