Thiophene-2-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR0041-25GEA
1040
DKK
APOSOR0041-25G
APOSOR0041-5G
Thiophene-2-carboxamide
Thiophene-2-carboxamide
Formel:
C₅H₅NOS Molekylvægt: 127,17 Smeltepunkt: 181…183 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010425 CAS-nummer: 5813-89-8 |