Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate 99,9%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSIN6578-10GEA 0 DKK
APOSIN6578-10G
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate 99,9%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate
Formel: C₂₂H₃₈BaO₄·H₂O
Molekylvægt: 521,877 g/mol
Smeltepunkt: 200 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06200255
CAS-nummer: 17594-47-7