Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')bismuth(III)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSIN4839-10GEA
2140
DKK
APOSIN4839-10G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')bismuth(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')bismuth(III)
Formel:
C₃₃H₅₇BiO₆ Molekylvægt: 758,782 g/mol Smeltepunkt: 282 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00064763 CAS-nummer: 142617-53-6 |