Hafniumdioxid 97%, klumper

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

APOSIN1960-100GEA 0 DKK
APOSIN1960-100G
Hafniumdioxid 97%, klumper
Hafniumdioxid
Formel: HfO₂
Molekylvægt: 210,49 g/mol
Smeltepunkt: 2812 °C
Massefylde: 9,68 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003565
CAS-nummer: 12055-23-1

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR