Cerium trichloride hydrate 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSIN1414-250GEA 1860 DKK
APOSIN1414-250G
Cerium trichloride hydrate 99,9%
Cerium trichloride hydrate
Formel: CeCl₃·xH₂O
Molekylvægt: 246,48 g/mol (anhy)
Smeltepunkt: 848 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149633
CAS-nummer: 19423-76-8
EINECS: 232-227-8