Antimony(III) isopropoxide 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSIN1120-10GEA 2140 DKK
APOSIN1120-10G
Antimony(III) isopropoxide 99,9%
Antimony(III) isopropoxide
Formel: C₉H₂₁O₃Sb
Molekylvægt: 298,80 g/mol
Kogepunkt: 68 °C/3mmHg
Massefylde: 1,307 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 170 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143623
CAS-nummer: 18770-47-3